5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR59364-1G
OR59364-5G
APOSOR59364-1GEA
1090
DKK
APOSOR59364-1G
APOSOR59364-5G
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆ClNO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01934492 CAS-nummer: 255876-54-1 |