8-Bromo-6-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 8-Bromo-6-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
OR59356-1G OR59356-500MG
APOSOR59356-1GEA 469 DKK
APOSOR59356-1G APOSOR59356-500MG
8-Bromo-6-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
8-Bromo-6-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₇H₆BrN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09878402
CAS-nummer: 957062-94-1