N-tert-Butylbenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59352-25G OR59352-5G
APOSOR59352-25GEA 2840 DKK
APOSOR59352-25G APOSOR59352-5G
N-tert-Butylbenzenesulphonamide
N-tert-Butylbenzenesulphonamide
Formel: C₁₀H₁₅NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00462465
CAS-nummer: 2512-24-5