Methyl-4-chlorosalicylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59351-1G OR59351-25G OR59351-5G
APOSOR59351-1GEA 0 DKK
APOSOR59351-1G APOSOR59351-25G APOSOR59351-5G
Methyl-4-chlorosalicylate
Methyl-4-chlorosalicylate
Formel: C₈H₇ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407436
CAS-nummer: 22717-55-1