2-Acetamido-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR59347-1G OR59347-5G
APOSOR59347-1GEA 1430 DKK
APOSOR59347-1G APOSOR59347-5G
2-Acetamido-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
2-Acetamido-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878425
CAS-nummer: 957063-08-0