1-BOC-7-methylindol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
tert-Butyl 7-methyl-1H-indole-1-carboxylate, 7-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
OR59346-1G
OR59346-5G
APOSOR59346-1GEA
1410
DKK
APOSOR59346-1G
APOSOR59346-5G
1-BOC-7-methylindol
1-BOC-7-methylindol
Formel:
C₁₄H₁₇NO₂ Molekylvægt: 231.29 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09878411 CAS-nummer: 442910-62-5 |