1-BOC-7-methylindol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR59346-1G OR59346-5G
APOSOR59346-1GEA 1410 DKK
APOSOR59346-1G APOSOR59346-5G
1-BOC-7-methylindol
1-BOC-7-methylindol
Formel: C₁₄H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878411
CAS-nummer: 442910-62-5