tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59343-1G OR59343-5G
APOSOR59343-1GEA 819 DKK
APOSOR59343-1G APOSOR59343-5G
tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
tert-Butyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Formel: C₁₂H₁₅BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878358
CAS-nummer: 957063-12-6