2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR59339-1G OR59339-5G
APOSOR59339-1GEA 1430 DKK
APOSOR59339-1G APOSOR59339-5G
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine
Formel: C₈H₁₂ClN₃
Smeltepunkt: 94…96 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09878382
CAS-nummer: 957065-84-8