2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59322-1G OR59322-5G
APOSOR59322-1GEA 933 DKK
APOSOR59322-1G APOSOR59322-5G
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₉H₇BrN₂O
Smeltepunkt: 79…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08691468
CAS-nummer: 41491-53-6