trans-4-Methylcyclohexylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: trans-4-Methylcyclohexanamine
OR59320-100G OR59320-25G OR59320-5G
APOSOR59320-100GEA 1740 DKK
APOSOR59320-100G APOSOR59320-25G APOSOR59320-5G
trans-4-Methylcyclohexylamine
trans-4-Methylcyclohexylamine
Formel: C₇H₁₅N
Kogepunkt: 151 °C
Massefylde: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06411232
CAS-nummer: 2523-55-9
UN nummer: 2734
ADR: 8+3,II