Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5932-100G OR5932-10G OR5932-25G
APOSOR5932-100GEA 360 DKK
APOSOR5932-100G APOSOR5932-10G APOSOR5932-25G
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-methylbenzoate
Formel: C₉H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 116…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00102230
CAS-nummer: 18595-14-7