4-Aminopyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
OR5929-250G OR5929-50G
APOSOR5929-250GEA 2130 DKK
APOSOR5929-250G APOSOR5929-50G
4-Aminopyridin 98%
4-Aminopyridine
Formel: C₅H₆N₂
Kogepunkt: 273 °C
Smeltepunkt: 155…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006439
CAS-nummer: 504-24-5
UN nummer: 2671
ADR: 6.1,II