3-Brom-5-chlor-2-hydroxybenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde
OR5927-25G OR5927-1G OR5927-5G
APOSOR5927-25GEA 654 DKK
APOSOR5927-25G APOSOR5927-1G APOSOR5927-5G
3-Brom-5-chlor-2-hydroxybenzaldehyd
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO₂
Molekylvægt: 235.46 g/mol
Smeltepunkt: 85…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051690
CAS-nummer: 19652-32-5