[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5921-1G OR5921-250MG
APOSOR5921-1GEA 262 DKK
APOSOR5921-1G APOSOR5921-250MG
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
[2-(Morpholin-4-ylcarbonyl)phenyl]amine
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Smeltepunkt: 74…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00034763
CAS-nummer: 39630-24-5