[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5917-1G OR5917-250MG
APOSOR5917-1GEA 1430 DKK
APOSOR5917-1G APOSOR5917-250MG
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine 97%
[2-(3-Chlorophenoxy)ethyl]amine
Formel: C₈H₁₀ClNO
Kogepunkt: 148…150 °C/16mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052976
CAS-nummer: 6488-00-2
UN nummer: 1760
ADR: 8,III