N,N-Dimethyl(3-piperidinyl)methanamine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5905-1G OR5905-500MG OR5905-5G
APOSOR5905-1GEA 3010 DKK
APOSOR5905-1G APOSOR5905-500MG APOSOR5905-5G
N,N-Dimethyl(3-piperidinyl)methanamine dihydrochloride 95%
N,N-Dimethyl(3-piperidinyl)methanamine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₈N₂·2HCl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13561484
CAS-nummer: 90203-05-7