4-Methylbenzamidoxim 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5904-1G OR5904-25G OR5904-5G
APOSOR5904-1GEA 273 DKK
APOSOR5904-1G APOSOR5904-25G APOSOR5904-5G
4-Methylbenzamidoxim 97%
4-Methylbenzamidoxim
Formel: C₈H₁₀N₂O
Smeltepunkt: 140…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019952
CAS-nummer: 19227-13-5