(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Aminomethyl)-1-methylpiperidine
OR5898-1G OR5898-250MG
APOSOR5898-1GEA 1340 DKK
APOSOR5898-1G APOSOR5898-250MG
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
Formel: C₇H₁₆N₂
Kogepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738902
CAS-nummer: 14613-37-7