Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate, Ethyl isonicotinoylacetate, Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate
OR5896-1G OR5896-5G
APOSOR5896-1GEA 164 DKK
APOSOR5896-1G APOSOR5896-5G
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Smeltepunkt: 53…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00094021
CAS-nummer: 26377-17-3
EINECS: 247-635-1