(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-methyl-piperidin-4-methylamine, (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine, (1-methylpiperidin-4-yl)methanamine
OR5892-1G
OR5892-5G
APOSOR5892-1GEA
164
DKK
APOSOR5892-1G
APOSOR5892-5G
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine
Formel:
C₇H₁₆N₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05022430 CAS-nummer: 7149-42-0 EINECS: 230-477-2 UN nummer: 2735 ADR: 8,II |