(R)-(-)-2-Methylpiperazin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5889-5G OR5889-10G OR5889-1G
APOSOR5889-5GEA 197 DKK
APOSOR5889-5G APOSOR5889-10G APOSOR5889-1G
(R)-(-)-2-Methylpiperazin 98%
(R)-(-)-2-Methylpiperazin
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₅H₁₂N₂
Kogepunkt: 155…156 °C
Smeltepunkt: 86…93 °C
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192317
CAS-nummer: 75336-86-6
UN nummer: 2925
ADR: 4.1+8,III