4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5887-1G OR5887-5G OR5887-10G
APOSOR5887-1GEA 1570 DKK
APOSOR5887-1G APOSOR5887-5G APOSOR5887-10G
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid 95+%
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₂N₂O₄
Smeltepunkt: 284…286 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01568125
CAS-nummer: 386715-40-8