(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5885-25G OR5885-100G
APOSOR5885-25GEA 763 DKK
APOSOR5885-25G APOSOR5885-100G
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formel: C₅H₁₃NO
Kogepunkt: 189…190 °C
Smeltepunkt: 35…36 °C
Massefylde: 0,931 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064297
CAS-nummer: 4276-09-9