1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5883-1G OR5883-250MG
APOSOR5883-1GEA 1490 DKK
APOSOR5883-1G APOSOR5883-250MG
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
Formel: C₁₂H₉NO₂
Smeltepunkt: 108…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01567793
CAS-nummer: 386715-47-5