(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5875-100G OR5875-500G OR5875-1KG
APOSOR5875-100GEA 197 DKK
APOSOR5875-100G APOSOR5875-500G APOSOR5875-1KG
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
Kogepunkt: 174…176 °C
Massefylde: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064412
CAS-nummer: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
UN nummer: 2735
ADR: 8,II