(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3-methyl-butan-1-ol, L-Valinol, L(+)-Valinol
OR5874-100G OR5874-25G
APOSOR5874-100GEA 959 DKK
APOSOR5874-100G APOSOR5874-25G
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 99%
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formel: C₅H₁₃NO
Molekylvægt: 103.16 g/mol
Kogepunkt: 81 °C/8mmHg
Smeltepunkt: 30…32 °C
Massefylde: 0.926 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064296
CAS-nummer: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5