Indol-3-carboxylsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5873-100G OR5873-25G OR5873-500G
APOSOR5873-100GEA 284 DKK
APOSOR5873-100G APOSOR5873-25G APOSOR5873-500G
Indol-3-carboxylsyre 98%
Indol-3-carboxylsyre
Formel: C₉H₇NO₂
Smeltepunkt: 232…239 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005624
CAS-nummer: 771-50-6
EINECS: 212-231-6