3-Chlorpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5865-100G OR5865-25G
APOSOR5865-100GEA 458 DKK
APOSOR5865-100G APOSOR5865-25G
3-Chlorpyridin
3-Chloropyridine
Formel: C₅H₄ClN
Kogepunkt: 147…149 °C
Massefylde: 1,205 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006375
CAS-nummer: 626-60-8
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,III