Triphenylamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5864-100G OR5864-1KG OR5864-500G
APOSOR5864-100GEA 985 DKK
APOSOR5864-100G APOSOR5864-1KG APOSOR5864-500G
Triphenylamin 98%
Triphenylamin
Formel: C₁₈H₁₅N
Kogepunkt: 347…348 °C
Smeltepunkt: 125…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003020
CAS-nummer: 603-34-9
EINECS: 210-035-5