(S)-(+)-2-Amino-1-butanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: D(+)-2-Amino-1-butanol, (S)-2-Aminobutan-1-ol
OR5854-100G OR5854-25G OR5854-500G
APOSOR5854-100GEA 1070 DKK
APOSOR5854-100G APOSOR5854-25G APOSOR5854-500G
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molekylvægt: 89.14 g/mol
Kogepunkt: 172…174 °C
Smeltepunkt: -2
Massefylde: 0.944 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064418
CAS-nummer: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9
UN nummer: 2735
ADR: 8 III