(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-Leu-OMe·HCl, H-Leu-OMe.HCl, L-Leucine methyl ester hydrochloride
OR5853-100G OR5853-25G
APOSOR5853-100GEA 208 DKK
APOSOR5853-100G APOSOR5853-25G
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Formel: C₇H₁₅NO₂·HCl
Smeltepunkt: 145…155 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012494
CAS-nummer: 7517-19-3