2-Aminopyrimidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Pyrimidin-2-ylamine, Pyrimidin-2-amine
OR5847-100G OR5847-500G
APOSOR5847-100GEA 240 DKK
APOSOR5847-100G APOSOR5847-500G
2-Aminopyrimidin
2-Aminopyrimidine
Formel: C₄H₅N₃
Kogepunkt: 158 °C/186mmHg
Smeltepunkt: 122…126 °C
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006089
CAS-nummer: 109-12-6
EINECS: 203-648-4