3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Acetyl-6-bromocoumarin, 3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
OR5843-10G OR5843-1G OR5843-5G
APOSOR5843-10GEA 654 DKK
APOSOR5843-10G APOSOR5843-1G APOSOR5843-5G
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one 98%
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
Formel: C₁₁H₇BrO₃
Smeltepunkt: 227…229 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024075
CAS-nummer: 2199-93-1