N,N-Diethyl-p-toluidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Diethylaminotoluene, N,N-Diethyl-4-methylaniline
OR5841-25G OR5841-5G
APOSOR5841-25GEA 709 DKK
APOSOR5841-25G APOSOR5841-5G
N,N-Diethyl-p-toluidin
N,N-Diethyl-p-toluidin
Formel: C₁₁H₁₇N
Molekylvægt: 163.26 g/mol
Kogepunkt: 230 °C
Massefylde: 0.92 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015113
CAS-nummer: 613-48-9
EINECS: 210-345-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III