3-Brom-2,6-dichlorpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5840-1G OR5840-5G
APOSOR5840-1GEA 164 DKK
APOSOR5840-1G APOSOR5840-5G
3-Brom-2,6-dichlorpyridin 97%
3-Bromo-2,6-dichloropyridine
Formel: C₅H₂BrCl₂N
Smeltepunkt: 68…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06798231
CAS-nummer: 866755-20-6