Xanthane hydride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5839-100G OR5839-25G OR5839-500G
APOSOR5839-100GEA 1600 DKK
APOSOR5839-100G APOSOR5839-25G APOSOR5839-500G
Xanthane hydride 95%
Xanthane hydride
Formel: C₂H₂N₂S₃
Smeltepunkt: 201…203 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051660
CAS-nummer: 6846-35-1
EINECS: 229-933-3