3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5836-1G
OR5836-5G
APOSOR5836-1GEA
1370
DKK
APOSOR5836-1G
APOSOR5836-5G
3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine 95%
Formel:
C₇H₅BrN₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08059560 CAS-nummer: 717843-48-6 |