2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4-methoxynicotinonitrile
OR5835-1G OR5835-250MG
APOSOR5835-1GEA 218 DKK
APOSOR5835-1G APOSOR5835-250MG
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
Formel: C₇H₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00975444
CAS-nummer: 98645-43-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III