Benzoylacetonitril 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
OR5834-100G OR5834-250G OR5834-25G
APOSOR5834-100GEA 985 DKK
APOSOR5834-100G APOSOR5834-250G APOSOR5834-25G
Benzoylacetonitril 95%
Benzoylacetonitril
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
Kogepunkt: 159…160 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 82…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001942
CAS-nummer: 614-16-4
EINECS: 210-369-1