3-Methyl-o-phenylendiamin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5830-1G OR5830-5G
APOSOR5830-1GEA 110 DKK
APOSOR5830-1G APOSOR5830-5G
3-Methyl-o-phenylendiamin 95%
3-Methyl-o-phenylendiamin
Formel: C₇H₁₀N₂
Kogepunkt: 225 °C
Smeltepunkt: 59…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011589
CAS-nummer: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5