2,5-Dimethylstyren 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5826-1G OR5826-5G
APOSOR5826-1GEA 350 DKK
APOSOR5826-1G APOSOR5826-5G
2,5-Dimethylstyren 97%
2,5-Dimethylstyren
Formel: C₁₀H₁₂
Kogepunkt: 71…72 °C/10mmHg
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 0,904 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 64 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008614
CAS-nummer: 2039-89-6
EINECS: 218-028-9