3-Chloropropanesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Chloropropane-1-sulphonyl chloride
OR5825-100G OR5825-25G OR5825-5G
APOSOR5825-100GEA 1440 DKK
APOSOR5825-100G APOSOR5825-25G APOSOR5825-5G
3-Chloropropanesulphonyl chloride 98%
3-Chloropropanesulphonyl chloride
Formel: C₃H₆Cl₂O₂S
Kogepunkt: 70 °C/0,5mmHg
Massefylde: 1,456 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007463
CAS-nummer: 1633-82-5
EINECS: 216-646-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,II