2-Amino-6-chlor-3-nitropyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
OR5822-25G OR5822-100G OR5822-5G
APOSOR5822-25GEA 186 DKK
APOSOR5822-25G APOSOR5822-100G APOSOR5822-5G
2-Amino-6-chlor-3-nitropyridin 98%
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄ClN₃O₂
Smeltepunkt: 194…196 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00044350
CAS-nummer: 27048-04-0
EINECS: 248-188-5