3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5818-1G OR5818-250MG OR5818-5G
APOSOR5818-1GEA 1570 DKK
APOSOR5818-1G APOSOR5818-250MG APOSOR5818-5G
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₅BClNO₃
Smeltepunkt: 130…134 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07363771
CAS-nummer: 850589-46-7