4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5814-1G OR5814-250MG
APOSOR5814-1GEA 5690 DKK
APOSOR5814-1G APOSOR5814-250MG
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid pinacol ester
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₃BO₂
Smeltepunkt: 32…34 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD07363842
CAS-nummer: 871333-97-0