3,4-Dimethoxyphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5811-25G OR5811-5G
APOSOR5811-25GEA 382 DKK
APOSOR5811-25G APOSOR5811-5G
3,4-Dimethoxyphenylboronsyre 98%
3,4-Dimethoxyphenylboronsyre
Formel: C₈H₁₁BO₄
Smeltepunkt: 245…250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01074574
CAS-nummer: 122775-35-3