N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5809-1G OR5809-25G OR5809-5G
APOSOR5809-1GEA 797 DKK
APOSOR5809-1G APOSOR5809-25G APOSOR5809-5G
N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide 96%
N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide
Formel: C₁₃H₁₂BrNO₂S
Smeltepunkt: 78…82 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07363821
CAS-nummer: 625470-36-2