1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5805-1G OR5805-25G OR5805-5G
APOSOR5805-1GEA 907 DKK
APOSOR5805-1G APOSOR5805-25G APOSOR5805-5G
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄BrNO₂S
Smeltepunkt: 80…84 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07363827
CAS-nummer: 871269-12-4