Tetrachloroterephthalic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5794-10G OR5794-1G OR5794-5G OR5794-25G
APOSOR5794-10GEA 2950 DKK
APOSOR5794-10G APOSOR5794-1G APOSOR5794-5G APOSOR5794-25G
Tetrachloroterephthalic acid
Tetrachloroterephthalic acid
Formel: C₈H₂Cl₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2136-79-0